Learn More
Ansell™ Versatouch™ 37-646 Series Green Nitrile Gloves
Catalog Number p-7113247
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
12
Features UltraGrip™ technology an innovative raised diamond grip. Ansell Versatouch™ 37-646 Series Green Nitrile Gloves have improved grip, dexterity and flexibility.
  • Guantes de protección contra productos químicos y líquidos
  • 100 % libre de látex
  • Aprobados para su uso con alimentos
  • Compuesto de nitrilo de alto rendimiento para una mayor flexibilidad y movilidad, incluso en entornos fríos
  • Ofrece un agarre inigualable en condiciones húmedas y aceitosas gracias al acabado de patrón de diamante en relieve
  • Formulación libre de látex: no hay riesgo de sufrir reacciones alérgicas de tipo I
  • Sin borra: para prevenir el riesgo de contaminación de los alimentos
  • Con propiedades mecánicas superiores a los guantes de caucho natural
Aplicaciones:
  • Deshuesado
  • Desplumado y despellejamiento
  • Marinado
  • Envasado carne picada y en filetes
  • Corte inicial
  • Fileteado, corte y picado
  • Cocer al vapor, freír y asar
  • Almacenamiento de carnes empaquetadas
Certificaciones/conformidad EN 420:2003 + A1:2009 y EN 388:2003 , EN374-2003
Color Verde
Latex Free
Material Nitrilo
Tamaño 10
Grosor (imperial) 11 mil
Grosor (métrico) 0,28 mm
Estilo de puño de los guantes Recto
Modelo 37-646_10
Serie 37-646
Longitud (métrico) 324 mm