Learn More
Ansell™ Versatouch™ 37-646 Series Green Nitrile Gloves
32.83 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
12
Descripción
- Guantes de protección contra productos químicos y líquidos
- 100 % libre de látex
- Aprobados para su uso con alimentos
- Compuesto de nitrilo de alto rendimiento para una mayor flexibilidad y movilidad, incluso en entornos fríos
- Ofrece un agarre inigualable en condiciones húmedas y aceitosas gracias al acabado de patrón de diamante en relieve
- Formulación libre de látex: no hay riesgo de sufrir reacciones alérgicas de tipo I
- Sin borra: para prevenir el riesgo de contaminación de los alimentos
- Con propiedades mecánicas superiores a los guantes de caucho natural
Aplicaciones:
- Deshuesado
- Desplumado y despellejamiento
- Marinado
- Envasado carne picada y en filetes
- Corte inicial
- Fileteado, corte y picado
- Cocer al vapor, freír y asar
- Almacenamiento de carnes empaquetadas
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 420:2003 + A1:2009 y EN 388:2003 , EN374-2003 |
Color | Verde |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
Tamaño | 8 |
Grosor (imperial) | 11 mil |
Grosor (métrico) | 0,28 mm |
Estilo de puño de los guantes | Recto |
Modelo | 37-646_8 |
Serie | 37-646 |