Learn More
Ansell™ Versatouch™ 37-520 Series Blue Nitrile Immersion Gloves
Click to view available options
Tamaño:
10,5
6,5
7,5
8,5
9,5
Descripción
- Guantes de protección contra productos químicos y líquidos
- Guante que combina una formulación de 100 % nitrilo con un forro de borra de algodón
- Patrón de agarre en relieve para un manejo seguro
- Buena resistencia a multitud de disolventes y productos químicos a base de aceite
- Flexibilidad y excelente movilidad.
Aplicaciones:
- Sector de la impresión
- calentador de lámpara
- Procesamiento de alimentos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 420:2003 + A1:2009 y EN 288:2003 , EN374-2003 |
Color | Azul |
Material | Nitrilo |
Tamaño | 10,5 |
Grosor (métrico) | 0,35 mm |
Estilo de puño de los guantes | Manopla |
Modelo | 37-520_10.5 |
Serie | 37-520 |
Longitud (métrico) | 345 mm |