Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de nitrilo azul VersaTouch™ Serie 37-501
44.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21907" para aplicar la oferta.
42.44 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
44.71 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21907" para aplicar la oferta.
42.44 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
44.71 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
10,5
6.5
7,5
8,5
9,5
Descripción
- Excelente resistencia a muchos disolventes y productos químicos con base de aceite
- Muy buena resistencia a la abrasión
- Flexibilidad y comodidad para una excelente destreza
- Estilo manopla
- Agarre de diamante en relieve
- Sin polvo
Especificaciones
Material de la parte posterior | Nitrilo |
Material del manguito | Nitrilo |
Tipo de producto | Guantes de inmersión |
Tamaño | 6.5 |
Modelo | 37-501 |
Grosor (métrico) | 0,42 mm |
Guantes con puño de color | Azul |
Estilo de puño de los guantes | Manopla |
Material de revestimiento | Borra de algodón |
Cantidad | 12 pares |