Learn More
3M™ Accesorio de mascarilla purificadora de aire eléctrica Versaflo™ TR-600, filtro
Click to view available options
Tipo de producto:
Filtro
Filtro de partícula
Tapa del filtro
Modelo:
TR-6110E
TR-6130E
TR-6310E
TR-6580E
TR-6710E
TR-6820E
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Descripción
- Fácil de instalar
- Para usar con el sistema de aire con tecnología 3M Versaflo de la serie TR-600
- Se recomienda el uso de la cubierta de filtro TR-6100FC para ayudar a proteger el filtro de daños físicos
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones (EN) | CE Approved |
Tipo de producto | Filtro |
Para utilizar con (equipo) | Unidad turbo de aire eléctrica 3M Versaflo Serie TR-600 |
Modelo | TR-6820E |
Longitud (métrico) | 0,467 m |
Altura (métrico) | 0,167 m |
Peso (métrico) | 0,283 m |