Learn More
3M™ Versaflo™ Cubierta del filtro, TR-6100FC
Descripción
- Protege 3M™ Versaflo™ Filtros TR-6110E y TR-6130E contra daños físicos
- Tener un 3M™ Versaflo™ Parachispas, TR-662 o 3M™ Versaflo™ Prefiltro, TR-6600 colocado para mayor protección
- Habilita 3M™ Versaflo™ Power Air Turbo para usar en las duchas de descontaminación
- Permite que el turbo se lleve durante duchas de descontaminación
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones (EN) | Con aprobación CE |
| Tipo de producto | Tapa del filtro |
| Para utilizar con (equipo) | Filtros TR- E6110 y TR- E6130 |
| Modelo | TR-6100FC |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 0,26 x 0,127 x 0,133 m |