Learn More
Verlukast, TRC
Product Code. 30457026
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
25 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30457026 25 mg 25mg
30453075 50 mg 50mg
30452103 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30457026 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV12850025MG
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120443-16-5
Molecular Formula C26 H27 Cl N2 O3 S2
Molecular Weight (g/mol) 515.09
IUPAC Name 3-[(R)-[3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-[3-(dimethylamino)-3-oxopropyl]sulfanylmethyl]sulfanylpropanoic acid
SMILES CN(C)C(=O)CCS[C@H](SCCC(=O)O)c1cccc(\C=C\c2ccc3ccc(Cl)cc3n2)c1
Spécification
Quantity 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C26H27ClN2O3S2/c1-29(2)24(30)12-14-33-26(34-15-13-25(31)32)20-5-3-4-18(16-20)6-10-22-11-8-19-7-9-21(27)17-23(19)28-22/h3-11,16-17,26H,12-15H2,1-2H3,(H,31,32)/b10-6+/t26-/m1/s1
Formula Weight 514.1152
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Verlukast
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.