Learn More
Veratrol, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-211793
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
91-16-7
C8H10O2
138.17
MFCD00008357
ABDKAPXRBAPSQN-UHFFFAOYSA-N
veratrole, veratrol, pyrocatechol dimethyl ether, o-dimethoxybenzene, catechol dimethyl ether, benzene, 1,2-dimethoxy, 2-methoxyanisole, o,o-dimethyl catechol, 2-dimethoxybenzol, benzene, o-dimethoxy
7043
CHEBI:59114
1,2-dimetoxibenceno
COC1=CC=CC=C1OC
91-16-7
C8H10O2
138.17
MFCD00008357
ABDKAPXRBAPSQN-UHFFFAOYSA-N
veratrole, veratrol, pyrocatechol dimethyl ether, o-dimethoxybenzene, catechol dimethyl ether, benzene, 1,2-dimethoxy, 2-methoxyanisole, o,o-dimethyl catechol, 2-dimethoxybenzol, benzene, o-dimethoxy
7043
CHEBI:59114
1,2-dimetoxibenceno
COC1=CC=CC=C1OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Veratrole
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 15°C
Color Blanco a crema
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 206°C to 207°C
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4(OCH3)2
Índice de refracción 1.5330 to 1.535
Cantidad 100 g
Beilstein 06, 771
Índice Merck 15, 10150
Gravedad específica 1.08
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,methanol,acetone and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Veratrole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.