Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Vera XD
Zapato fácil de limpiar para una higiene impecable. La pala de microfibra es totalmente lavable. Sanitized con Hydro-Tec™ Sanitized Silver. Resistencia directa a las manchas, la grasa y los aceites.
Marca: Emma Safety Footwear MM50756449
Detalles adicionales : Peso : 1.62600kg
Descripción
- S2-Zapatos de seguridad para trabajar en condiciones húmedas.
- GripForce™ Easy Twist
- Estructura de microfibra
- Certificación ESD
- Forro sin cromo
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
Vera XD | |
Microfibra | |
49 |