Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Vera XD
Zapato fácil de limpiar para una higiene impecable. La pala de microfibra es totalmente lavable. Sanitized con Hydro-Tec™ Sanitized Silver. Resistencia directa a las manchas, la grasa y los aceites.
Marca:  Emma Safety Footwear MM50756444
Detalles adicionales : Peso : 1.44700kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15928641
  • 104.68€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • S2-Zapatos de seguridad para trabajar en condiciones húmedas.
  • GripForce™ Easy Twist
  • Estructura de microfibra
  • Certificación ESD
  • Forro sin cromo
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
Especificaciones
Vera XD
Microfibra
44