Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Vera, Azules
Zapato fácil de limpiar para una higiene impecable. La exclusiva pala de microfibra es totalmente lavable e incluye Hydro-Tec™ Sanitized Silver para mantener los pies secos y frescos. La puntera protectora evita las manchas y es resistente a los lubricantes y a la grasa. Diseñado para su uso en suelos de baldosas duras y otros suelos fáciles de limpiar.
Marca:  Emma Safety Footwear MM50651440
Detalles adicionales : Peso : 1.33300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15968501
  • 126.14€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • S2-Zapatos de seguridad para trabajar en condiciones húmedas.
  • Suela GripForce™ Duo
  • Estructura de microfibra
  • Forro sin cromo
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
Especificaciones
EN ISO 20345:2011
Blanco
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
40
Elástico
Vera, Azul
Microfibra
Acero