Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Venema Rolls, Qualitative and Technical Papers, Smooth, Grade 100/N
Sartorius Stedim Biotech™ Venema Rolls, Qualitative and Technical Papers, Smooth, Grade 100/N are suitable for analytical and technical purposes and commonly used in the sugar industry.
Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-1-328-2401000
Detalles adicionales : Peso : 21.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15912720
  • 375.03€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Suitable for use in the sugar industry
  • Suitable for use with Venema systems
  • Wet strengthened and smooth
  • Cellulose construction
Especificaciones
Especificaciones
1 Roll
100/N
240 mm
0.18 mm
85g/m2
Venema roll
1000 m
Assaying sugar
1000m x 240 mm