Learn More
VEGI Mouse, Clone: VEGI/1283, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 9966-MSM1-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15911318
  • 430.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
27-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
VEGI
Secreted and Cell Surface
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
TNFSF15
Recombinant human full-length VEGI fragment
22kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
9966
Immunohistochemistry
VEGI/1283
Unconjugated
NP_001191273
Mouse
IgG1 kappa
Endothelial cells. Colon, intestine, placenta, lung, liver, kidney, pancreas, spleen and prostate.
100 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.