Learn More
Angelantoni Industrie™ Cabina compacta VBH 48 C2
Cabina compacta de seguridad microbiológica con bandeja de derrames y cámara de trabajo de acero inoxidable. La cabina compacta Angelantoni Industrie™ VBH 48 C2 ofrece parámetros controlados por el microprocesador en tiempo real.
Marca:  Angelantoni Industrie™ ST-002900000
Detalles adicionales : Peso : 230.00000kg
Código de producto. 13555850
  • en la oferta / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
para ver el stock
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
  • Cumple la norma europea EN12469 y las normas nacionales (actualmente sustituidas por EN12469) como la DIN 12950/10 alemana, la NF44-201 francesa y la BS 5726 inglesa.
  • Fabricada con una abertura de trabajo frontal para la aspiración del 30 % del aire total existente, a una velocidad mínima de 0,40 m/s, con el 70 % restante recirculado a través de un filtro HEPA en la cámara de trabajo.
  • Velocidad media del flujo laminar de 0,40 m/s (según la definición de la norma europea EN 12469: 2000).
  • El índice de contención, evaluado sobre la superficie total de la abertura de trabajo frontal, corresponde a un APF (factor de protección de abertura) igual o superior a 1 x 105 en conformidad con EN12469.
  • El microprocesador controla todos los parámetros críticos de la unidad (velocidad del flujo de aire laminar, velocidad del flujo de escape y posición de la pantalla frontal) en tiempo real y controla el funcionamiento óptimo de los ventiladores incluso si hay efectos causados por la progresiva obstrucción de los filtros HEPA.
  • Cámara de trabajo y bandeja de derrames con acabado en acero inoxidable AISI 304L 2B.
  • La superficie de trabajo es extraíble y esterilizable en autoclave.
  • Ventana frontal con bisagras, en cristal de seguridad laminado; apertura ergonómica 150°.
  • Altura libre máxima con pantalla abierta: 540 mm
  • Altura de visión completa de 535 mm en condiciones de funcionamiento.
  • Panel de cierre frontal ergonómico en aluminio anodizado completo de lámpara UV germicida
  • Iluminación sobre la superficie de trabajo mediante 2 lámparas fluorescentes electrónicas instaladas en una zona no contaminada.
  • Estructura de construcción en acero pintado con polvo de epoxi-poliéster.
  • Sistema de ventilación por medio de n°2 ventiladores motorizados con factor de protección IP55.
  • La filtración de aire de escape y recirculación se logra mediante filtros HEPA H14 en conformidad con EN 1822 (con una eficiencia del 99,995 % de MPPS).
  • Mantenimiento completo desde la parte frontal de la cabina
Especificaciones
Especificaciones
EN12469, DIN 12950/10, NF44-201, BS 5726, EN1822
890 mm
VBH 48 C2
HEPA
Lámpara UV
900 mm
760 mm
685 mm
Acero inoxidable
Cabina compacta VBH
Doble HEPA
Manipulación de control de calidad en industrias farmacéuticas y alimentarias, ensamblaje micromecánico, amplificación de ADN/ARN y termociclado
156,9 cm
760 x 1050 x 1590 mm
1050 mm