Learn More
Eppendorf™ Kit básico Varitip™ S
Adaptable a diferentes vasos. Realice su selección entre una amplia variedad de configuraciones para satisfacer sus necesidades.
Marca: Eppendorf™ 0030050525
Detalles adicionales : Peso : 0.66700kg
Descripción
- Eppendorf Varitip P está diseñado para aspirar de 1 ml a 10 ml de vasos de precipitados
- Las puntas Eppendorf Varitip S de 2,5 ml a 10 ml forman un sistema con Varitip y se utilizan para aspirar líquidos de recipientes altos de cuello estrecho.
Especificaciones
Kit de inicio Eppendorf Varitips S | |
Eliminar el líquido de los recipientes de cuello estrecho y de los matraces de medición, | |
100 Maxitips, 10 partes dispensadoras y 10 válvulas | |
1 kit |