Learn More
Thermo Scientific™ Accessories and Upgrade Kits for Varioskan LUX Multimode Microplate Reader
Varios accesorios para usar con el lector de microplacas multimodo Varioskan™ LUX.
Marca: Thermo Scientific™ N06210
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Estos accesorios están pensados para su uso con el lector de microplacas multimodo Varioskan™ LUX. Diseñado para investigadores de ciencias biológicas con una amplia variedad de necesidades, el lector de microplacas multimodo Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX viene equipado con una gama flexible de tecnologías de medición, incluidas tecnologías de absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, AlphaScreen y fluorescencia resuelta en el tiempo. El instrumento simplifica la configuración de las mediciones con la selección automática del intervalo dinámico. Los controles de seguridad inteligentes facilitan el flujo de trabajo y ayudan a evitar errores experimentales. Varioskan LUX sube el listón de fiabilidad y facilidad gracias a una tecnología que beneficia al máximo a los investigadores. El lector multimodo Varioskan LUX ha recibido la certificación HTR™ según Cisbio Bioassays y la certificación DLReady™ por Promega Corporation.
- El lector Varioskan LUX es un instrumento modular actualizable que ofrece una excelente utilidad para una gran variedad de aplicaciones.
- Hasta cinco tecnologías de medición: absorbancia (UV-Vis), intensidad de fluorescencia (incluida transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia [FRET]), luminiscencia (directa y filtrada), AlphaScreen/AlphaLISA y fluorescencia resuelta en el tiempo (incluidas transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia resuelta en el tiempo/fluorescencia resuelta en el tiempo homogénea [TR-FRET/hTRF])
- Óptica de monocromador y filtro
- Barrido espectral para optimización de ensayos
- Cinco modos de medición, incluidos punto final, cinética, espectros, espectros cinéticos y multipunto
- Módulo de control de gases integrado para establecer las concentraciones de CO2 y O2 de ensayos basados en células
- Dispensación y medición simultáneas para la supervisión de la señal al principio de una reacción
- Selección automática del intervalo dinámico según la intensidad de la señal de cada pocillo
- Controles de seguridad inteligentes diseñados para identificar y alertar al usuario de posibles problemas antes de que ocurran
- Calibración automatizada de instrumentos y autodiagnóstico para un rendimiento fiable
- Lector compatible con certificación HTRF según CisBio Bioassays
- Certificación DLReady validada por Promega Corporation
- Sin licencia: todos los usuarios pueden instalar el software en sus ordenadores.
- Interfaz intuitiva y flexible para varios usuarios y ensayos
- Innovadora herramienta de pipeteo virtual Virtual Pipetting ToolTM que simplifica la definición de la disposición de las muestras en la placa
- Los datos de medición se guardan continuamente en la base de datos, por lo que no hay pérdida de datos debido a interrupciones inesperadas, tales como interrupciones en el suministro eléctrico o anulaciones accidentales
- Exportación y procesamiento de datos simplificados
- Exportación de datos con un único clic de ratón o posibilidad de envío automático por correo electrónico al final del ciclo
- Varios formatos de archivo disponibles para exportar los resultados: *.xlsx, *.pdf, *.xml y *.txt
Especificaciones
Adaptador de placas | |
Lector de microplacas Varioskan LUX | |
Placa de 1536 pocillos | |
Varioskan™ |