Learn More
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode microplate reader
Analice una amplia variedad de muestras con cinco tecnologías de medición, entre las que se incluyen absorbancia (UV-Vis), intensidad de fluorescencia, luminiscencia, AlphaScreen/AlphaLISA y TRF.
Marca: Thermo Scientific™ VL0LA0D1
Detalles adicionales : Peso : 58.00000kg
Descripción
Diseñado para investigadores de ciencias biológicas con una amplia variedad de necesidades, el lector de microplacas multidetección Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX viene equipado con una gama flexible de tecnologías de medición, incluidas tecnologías de absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, AlphaScreen y fluorescencia con resolución temporal.El instrumento simplifica la configuración de las mediciones con la selección automática del intervalo dinámico. Los controles de seguridad inteligentes facilitan el flujo de trabajo y ayudan a evitar errores experimentales.Varioskan LUX eleva el listón de la fiabilidad y la facilidad, con tecnología que trabaja en el interés’ de los investigadores.
El lector multimodo Varioskan LUX ha recibido la certificación HTR™ de Cisbio Bioassays y la certificación DLReady™ de Promega Corporation.
- Hasta cinco tecnologías de medición: absorbancia (UV-Vis), intensidad de fluorescencia (incluida transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia [FRET]), luminiscencia (directa y filtrada), AlphaScreen/AlphaLISA y fluorescencia resuelta en el tiempo (incluidas transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia resuelta en el tiempo/fluorescencia resuelta en el tiempo homogénea [TR-FRET/hTRF])
- Óptica de monocromador y filtro
- Barrido espectral para optimización de ensayos
- Cinco modos de medición, incluidos punto final, cinética, espectros, espectros cinéticos y multipunto
- Módulo de control de gases integrado para establecer las concentraciones de CO2 y O2 de ensayos basados en células
- Dispensación y medición simultáneas para la supervisión de la señal al principio de una reacción
- Selección automática del intervalo dinámico según la intensidad de la señal de cada pocillo
- Controles de seguridad inteligentes diseñados para identificar y alertar al usuario de posibles problemas antes de que ocurran
- Calibración automatizada de instrumentos y autodiagnóstico para un rendimiento fiable
- Lector compatible con certificación HTRF según CisBio Bioassays
- Certificación DLReady validada por Promega Corporation
- Sin licencia: todos los usuarios pueden instalar el software en su ordenador
- Interfaz intuitiva y flexible para varios usuarios y ensayos
- Innovadora herramienta de pipeteo virtual Virtual Pipetting Tool que simplifica la definición de la disposición de las muestras en la placa
- Los datos de medición se guardan continuamente en la base de datos, por lo que no hay pérdida de datos debido a interrupciones inesperadas, tales como interrupciones en el suministro eléctrico o anulaciones accidentales’
- Exportación y procesamiento de datos simplificados
- Exportación de datos con un único clic de ratón o posibilidad de envío automático por correo electrónico al final del ciclo
- Varios formatos de archivo disponibles para exportar los resultados: *.xlsx, *.pdf, *.xml y *.txt
- Muestra el barrido espectral y las curvas cinéticas en tiempo real durante la medición
- Cálculos integrados para el análisis de datos (p. ej. sustracción de blanco, media/DE/%CV, curva estándar, respuesta ante la dosis, control de calidad, clasificación, análisis espectral y cinético, fórmula personalizada, etc.)
- Informes de resultados exhaustivos con trazabilidad a ajustes y acciones de tiempo de ejecución
- Dos ediciones disponibles: la versión de investigación (Research Edition) para las ciencias biológicas y la versión de descubrimiento de fármacos (Drug Discovery Edition), que ofrece las funciones necesarias para garantizar la conformidad con la norma 21 CFR Parte 11 de la FDA.
Especificaciones
robot; | |
Hasta 45 °C | |
96 pocillos: 15 s, 384 pocillos: 45 s, 1536 pocillos: 135 s | |
Placas de 6 a 1536 pocillos, absorbancia: Placas de 6 a 384 pocillos | |
Arriba | |
Orbital | |
< 2,2 segundos/pocillo, de 400 a 500 nm, 1 flash, pasos de 2 nm | |
0,003 Abs o ±2 %, entre 200 y 399 nm (de 0 a 2 Abs) 0,003 Abs o ±1 %, entre 400 y 1000 nm (de 0 a 3 Abs) |
|
58 cm | |
Intensidad de fluorescencia: lectura superior > 6 décadas Luminiscencia: > 7 décadas |
|
51 cm | |
Punto final, cinética, espectros, multipunto, espectros cinéticos | |
SD < 0,001 Abs o CV < 0,5 %, a 450 nm (de 0 a 3 Abs) | |
Inglés, francés, alemán, español, portugués, italiano, japonés, chino y ruso | |
128 lb | |
21 pulg. |
Tubo fotomultiplicador (PMT) | |
Lámpara flash de xenón, LED | |
Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, AlphaScreen | |
Varioskan™ | |
De 0 a 6 abs | |
Software SkanIt | |
Monocromadores dobles, monocromadores de excitación doble, monocromadores de emisión doble, filtros | |
23 pulg. | |
Jeringa de 1 ml: De 2 a 5000 μl Jeringa de 5 ml: De 5 to 25000 μl |
|
20 pulg. | |
Placa de 96 pocillos: ±2 % (de 0 a 4 Abs a 450 nm) Placa de 384 pocillos: ±2 % (de 0 a 3 Abs a 450 nm) |
|
1 | |
Intensidad de fluorescencia (lectura superior): < 0,4 fmol de fluoresceína/pocillo (en una placa negra de 384 pocillos) Luminiscencia: < 7 amol de ATP/pocillo (placa de 384 pocillos de color blanco) AlphaScreen: < 100 amol de fosfotirosina/pocillo (placa de 384 pocillos) |
|
Absorbancia: De 200 a 1000 nm Intensidad de fluorescencia: Excitación: de 200 a 1000 nm, emisión: De 270 a 840 nm Luminiscencia: de 360 a 670 nm AlphaScreen: excitación de 680 nm, emisión entre 400 y 660 nm |
|
58 kg | |
53 cm |