Learn More
Scie Plas Unidad de depósito de gel horizontal modular Fisher Scientific Varigel
Soportes de gel intercambiables con depósito acrílico de alta resistencia
Marca:  Scie Plas TVG-SYS
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Código de producto. 15845571
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Soportes de gel intercambiables con depósito acrílico de alta resistencia
  • Depósito acrílico de alta resistencia
  • Dos tapones de cierre en la tapa para la recirculación del tampón
  • Cubierta de seguridad con cables eléctricos
  • Electrodo de platino reemplazable
  • Acero inoxidable anticorrosión, posición asimétrica para evitar errores
  • Se suministra con cubierta y cables, placas de cierre de aluminio y 2 peines de 15 pocillos de 1 mm
  • Soporte de gel transparente en forma de U
  • Gel de fundición en la parte exterior del depósito con placas de sellado de aluminio estancas o Super-Seals™
Especificaciones
Especificaciones
Unidad de depósito de gel horizontal modular Fisher Scientific Varigel
40 (máx.)
650 ml
10 cm