Learn More
Abnova™ Varicella zoster virus IgG ELISA Kit
Indirect Solid Phase ELISA for the quantitative measurement of IgG class autoantibodies against Varicella zoster Virus
Marca:  Abnova™ KA2262.1Kit
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057175
  • 263.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío
13-01-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Varicella zoster virus IgG ELISA Kit is intended for the detection of IgG antibody to VZV in human serum or plasma.
Qualitative
1 Kit
10μL
Colorimetric
Varicella zoster virus IgG ELISA Kit
Plasma, Serum
Store the kit at 4°C.