Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Varian Split / Splitless Liner with Single Taper
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 09203825
Additional Details : Peso : 0.10000kg
Description
- Cada lote de revestimientos probados para la actividad
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
- Para su uso con instrumentos Varian Bruker
Specifications
Revestimiento de entrada para GC, revestimiento con divisiones/sin divisiones con una única junta cónica | |
54 mm | |
5 mm |
25/paq. | |
3,4 mm | |
GC Varian/Bruker |