Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Waste Funnels
VapLock™ Waste Funnels safely and securely capture waste and hazardous solvents
Marca:  Cole-Parmer™ SF-005
Detalles adicionales : Peso : 0.91000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15824534
  • 464.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
03-12-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Reduces fumes and harmful vapor exhaust
  • Easily connect to Justrite™ Centura safety containers
Warranty
None
Especificaciones
Especificaciones
Waste Funnel, 4 in. dia
Solvent Safety
Justrite Centura Containers
SS and PTFE quick disconnect, HDPE funnel