Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Waste Manifold Caps for Justrite™ Containers
VapLock™ Solvent Waste Manifold Caps for Justrite™ Containers connect to waste containers for a secure closed system
Marca:  Cole-Parmer™ WMJTPS-4
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15824644
  • 297.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
04-09-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Different materials, numbers and sizes of ports help customize to your application
Garantía
None
Especificaciones
Especificaciones
1/2 in. NPT(F), 1/4 in. NPT(F)
Solvent-Compatible Containers
Polypropylene
Solvent Safety
SS Justrite Quick-Disconnect
Solvent Waste Manifold