Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Waste Manifold Caps for Drums
VapLock™ Solvent Waste Manifold Caps for Drums connect to waste containers for a secure closed system
Marca:  Cole-Parmer™ DMCTP-4
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15824424
  • 248.79€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 29-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Select from coarse or fine thread to fit your drum's 2 in bung
  • Different materials, numbers and sizes of ports help customize to your application
Warranty
None
Especificación
Especificación
Solvent Safety
Polypropylene
Solvent Waste Manifold
Solvent-Compatible Containers
2 in. Coarse Thread
Videos