Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Waste Manifold Caps for Bottles and Carboys
VapLock™ Solvent Waste Manifold Caps for Bottles and Carboys connect to waste containers for a secure closed system
Marca:  Cole-Parmer™ WM63X-4
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15824624
  • 451.36€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-02-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Select from a variety of cap sizes to fit your container
  • Different materials, numbers and sizes of ports help customize to your application
Warranty
None
Especificación
Especificación
Solvent Safety
PTFE
Solvent Waste Manifold, PTFE, 63 mm, 1 x 1/2 in. NPTF, 3 x 1/4 in. NPTF; 1/ea
Solvent-Compatible Containers
63 mm
Videos