Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Waste Kits for Justrite™ Containers
VapLock™ Solvent Waste Kits for Justrite™ Containers collect effluent from multiple sources while minimizing harmful solvent exhaust
Marca:  Cole-Parmer™ WAKJTXS-10
Detalles adicionales : Peso : 0.91000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15824574
  • 605.99€ / cada uno
Fecha estimada de envío
19-06-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Easily connect to Justrite safety containers using quick disconnects
Warranty
None
Especificaciones
Especificaciones
Solvent Safety
PTFE
Solvent Waste Kit, PTFE, Justrite SS
Solvent-Compatible Containers
Justrite Quick-Disconnect
Videos