Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Waste Kits for Bottles and Carboys
VapLock™ Solvent Waste Kits for Bottles and Carboys collect effluent from multiple sources while minimizing harmful solvent exhaust
495.00€ - 735.00€
Especificaciones
Tipo | Kit de residuos de disolventes |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Seguridad de disolventes |
Para utilizar con (equipo) | Recipientes compatibles con disolventes |
Código de producto | Marca | Material | Tamaño | Tamaño de rosca (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Tamaño | Tamaño de rosca (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15884534
|
Cole-Parmer™
WAK38P-10 |
Polipropileno | GL38 | 1 × NPT (hembra) de 12,70 mm (1/2 pulgadas) , 3 × NPT(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas), 6 × UN (hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) a 71,12 mm (28 pulgadas) |
640.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15864534
|
Cole-Parmer™
WAK38NP-10 |
Polipropileno | Nalgene de 38 a 430 | 1 × NPT(hembra) de 12,70 mm (1/2 pulgadas), 3 × NPT(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas), 6 × UN(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) a 711,2 mm (28 pulgadas) |
615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15874534
|
Cole-Parmer™
WAK38NX-10 |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | Nalgene de 38 a 430 | 1 × NPT(hembra) de 12,70 mm (1/2 pulgadas), 3 × NPT(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas), 6 × UN(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) a 711,2 mm (28 pulgadas) |
735.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15894534
|
Cole-Parmer™
WAK38WP-10 |
Polipropileno | Wako 38 mm | 1 × NPT(hembra) de 12,70 mm (1/2 pulgadas), 3 × NPT (hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas), 6 × UNF(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) a 71,12 mm (28 pulgadas) |
495.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17286064
|
Cole-Parmer™
12018-93 |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | 51 mm | 1 × NPT(hembra) de 12,70 mm (1/2 pulgadas), 3 × NPT(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas), 6 × UN(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) a 711,2 mm (28 pulgadas) |
645.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Various cap sizes available to fit your solvent containerGarantía
None
Especificaciones
Kit de residuos de disolventes | |
Seguridad de disolventes | |
Recipientes compatibles con disolventes |