Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Waste Kits for Bottles and Carboys
VapLock™ Solvent Waste Kits for Bottles and Carboys collect effluent from multiple sources while minimizing harmful solvent exhaust
Marca:  Cole-Parmer™ WAK80P-10
Detalles adicionales : Peso : 0.91000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15824564
  • 409.69€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 29-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Various cap sizes available to fit your solvent container
Warranty
None
Especificación
Especificación
Solvent Safety
Polypropylene
Solvent Waste Kit
Solvent-Compatible Containers
GL80
Videos