Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Waste Kits for Bottles and Carboys
VapLock™ Solvent Waste Kits for Bottles and Carboys collect effluent from multiple sources while minimizing harmful solvent exhaust
Marca:  Cole-Parmer™ WAK60P-10
Detalles adicionales : Peso : 0.91000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15824554
  • 362.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
13-12-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Various cap sizes available to fit your solvent container
Warranty
None
Especificaciones
Especificaciones
Solvent Waste Kit
Solvent-Compatible Containers
DIN 60
Solvent Safety
Polypropylene