Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Delivery Caps with Inlet Valve and Filter
VapLock™ Solvent Delivery Caps with Inlet Valve and Filter reduce chemical evaporation and exposure to hazardous vapors
Marca:  Cole-Parmer™ S38NXFV-4D
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15824494
  • 99.46€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 29-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Use with semi-rigid tubing equal to or less than 1/8 in (3.2 mm) OD
Warranty
None
Especificación
Especificación
Solvent Safety
White PTFE, PP, SS, FFKM
Four 1/4 in.-28 ports
Solvent-Compatible Containers
Nalgene 38-430
Videos