missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Delivery Caps with Inlet Valve and Filter

VapLock™ Solvent Delivery Caps with Inlet Valve and Filter reduce chemical evaporation and exposure to hazardous vapors

Marca:  Cole-Parmer™ S38WXEV-4D

Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15824504

  • 70.24€ / cada uno


Fecha estimada de envío
14-06-2019
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Use with semi-rigid tubing equal to or less than 1/8 in (3.2 mm) OD

Warranty

None

Especificaciones

Especificaciones

Solvent Safety
White PTFE, PP, SS, EPDM
Four 1/4 in.-28 ports
Solvent-Compatible Containers
Wako 38 mm
Videos