Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Delivery Caps
VapLock™ Solvent Delivery Caps reduce chemical evaporation and exposure to hazardous vapors
Marca:  Cole-Parmer™ S32X-4H
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15824484
  • 85.68€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 29-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Use with semi-rigid tubing equal to or less than 1/8 in (3.2 mm) OD
Warranty
None
Especificación
Especificación
Solvent Safety
Blue/white PTFE, PP, SS
304 SS Port Thread Inserts, four 1/4 in.-28
Solvent-Compatible Containers
GL32
Videos