Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Adapters with Large Bore for Semi-Rigid Tubing
VapLock™ Adapters with Large Bore for Semi-Rigid Tubing are designed for secure leak-resistant connections
Marca:  Cole-Parmer™ AC-116V
Detalles adicionales : Peso : 0.23000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15824404
  • 37.34€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío
18-06-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Integral ferrule prevents loss of small parts
Warranty
None
Especificaciones
Especificaciones
Solvent Safety
Polypropylene (PP)
Tubing Adapter, 1/2 in. OD tubing x 1/4 in. NPT(M), Polypropylene; 5/Pk.
VapLock Solvent Containment Systems
1/2 in. OD Compression x NPT(M)
Videos