Learn More
X10 VapLock Tubing Adapter, 1/4" ID x 1/2" NPT(M), Polypropylene, Cole-Parmer
Marca:  Vaplock AB-204X
X10 VapLock Tubing Adapter, 1/4" ID x 1/2" NPT(M), Polypropylene, Cole-Parmer
Detalles adicionales : Peso : 0.23000kg
Código de producto. 15824394