Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Adapters for Exhaust Filters, Quick-Disconnect
VapLock™ Adapters for Exhaust Filters, Quick-Disconnect feature various adapter configurations allowing quick and easy connection to emission sources
en la oferta
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Seguridad de disolventes |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Filtros de escape VapLock |
Tamaño de rosca (imperial) | NPT(macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) |
Descripción
- Fit VapLock exhaust filters, which have 1/4 in NPT(F) ports
- Features Justrite Centura quick disconnect
Garantía
None
Especificaciones
Seguridad de disolventes | |
Filtros de escape VapLock | |
NPT(macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) |