Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Adapters for Exhaust Filters, Quick-Disconnect
VapLock™ Adapters for Exhaust Filters, Quick-Disconnect feature various adapter configurations allowing quick and easy connection to emission sources
Marca:  Cole-Parmer™ FA-015
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15824454
  • 147.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
05-12-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fit VapLock exhaust filters, which have 1/4 in NPT(F) ports
  • Features Justrite Centura quick disconnect 
Warranty
None
Especificaciones
Especificaciones
Filter Adapter, Justrite Centura quick disconnect; 1/ea
VapLock Exhaust Filters
NPT(M) x Quick Disconnect
Solvent Safety
Gray Stainless Steel/PTFE