Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Adapters for Exhaust Filters, NPT(M)
VapLock™ Adapters for Exhaust Filters, NPT(M) feature various adapter configurations allowing quick and easy connection to emission sources
en la oferta
Especificaciones
Tipo | Adaptador de filtro; 1 unidad |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Seguridad de disolventes |
Para utilizar con (equipo) | Filtros de escape VapLock |
Descripción
- Fit VapLock exhaust filters, which have 1/4-inch NPT(F) ports
- May require additional adapters to fit your container
Garantía
None
Especificaciones
Adaptador de filtro; 1 unidad | |
Seguridad de disolventes | |
Filtros de escape VapLock |