Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Adapters for Exhaust Filters, NPT(M)
VapLock™ Adapters for Exhaust Filters, NPT(M) feature various adapter configurations allowing quick and easy connection to emission sources
Marca:  Cole-Parmer™ FA-036
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15824464
  • 1.75€ / cada uno
Fecha estimada de envío
16-09-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fit VapLock exhaust filters, which have 1/4-inch NPT(F) ports
  • May require additional adapters to fit your container
Warranty
None
Especificaciones
Especificaciones
Solvent Safety
Gray Polypropylene (PP)
Filter Adapter; 1/ea
VapLock Exhaust Filters
1/8 in. NPT(M) x 1/4 in. NPT(M)