Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Activated Media Exhaust Filters
VapLock™ Activated Media Exhaust Filters reduce harmful chemical emissions and odors from solvent containers
94.00€ - 136.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Seguridad de disolventes |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Sistemas de contención de disolventes VapLock |
Tamaño de rosca (imperial) | NPT(F) de 1/4 pulg |
Código de producto | Marca | Tipo | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17225093
|
Cole-Parmer™
12019-79 |
Filtro de escape, 75 g de carbón activado, NPT (hembra) de 6,35 mm; 1 unidad | Carbono activado |
94.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16682033
|
Cole-Parmer™
12019-80 |
Filtro de escape con indicador, 75 g de carbón activado,NPT (hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas); 1 unidad | Carbón activado con indicador de fugas |
136.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Use with indicators to set a replacement scheduleGarantía
None
Especificaciones
Seguridad de disolventes | |
Sistemas de contención de disolventes VapLock | |
NPT(F) de 1/4 pulg |