Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Activated Media Exhaust Filters
VapLock™ Activated Media Exhaust Filters reduce harmful chemical emissions and odors from solvent containers
Marca:  Cole-Parmer™ EF-100-102
Detalles adicionales : Peso : 0.23000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15824444
  • 131.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
05-12-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Use with indicators to set a replacement schedule
Warranty
None
Especificaciones
Especificaciones
Exhaust Filter with Indicator, 75 g activated carbon, 1/4 in. NPT(F); 1/ea
Solvent Safety
VapLock Solvent Containment Systems
Activated Carbon with Breakthrough Indicator