missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vanadium Turnings, 2.5cm (1.0 in.) & down, 99.7% (Metals basis), Alfa Aesar™

Marca:  Alfa Aesar 010420.18

Detalles adicionales : CAS : 7440-62-2 Peso : 0.05000kg

Cantidad. 50g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11315928

  • 208.10€ / 50 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 18-06-2019
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

7440-62-2
50.941
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
23990
vanadium
V
MFCD00011453
dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
CHEBI:35170
[V]

Especificaciones

Vanadium
7440-62-2
99.7% (Metals basis)
MFCD00011453
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
vanadium
50.941
CHEBI:35170
Silver to Gray
50g
Silver Gray turnings
V
dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
[V]
Odorless
23990
Turnings, 2.5cm (1.0 in.) and down
Videos
SDS