Learn More
Vanadium Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical J/8150/08
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 2031 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 500mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10204010
Cantidad Precio
1 53.55€ / 500 ml
4 51.62€ / 500 ml
16 49.04€ / 500 ml
Fecha de envío estimada
del proveedor 10-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
11453
Especificaciones
11453
HDPE plastic bottle
500mL
Liquid
Colorless
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Vanadium solution 1000 ppm
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos