missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Patrón de vanadio para ICP, 1000 μg/ml en 2 % de HNO3, SPEX CertiPrep™

Catalog Number 16331266
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad

Certificado por la Guía 34 ISO/IEC, material de referencia certificado según la trazabilidad por el NIST

Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos

AnalitoConcentración
V1000 μg/ml

Certifications

Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001

Compliance

Queja de GHS/OSHA

Nombre del producto químico o material Vanadium Standard
CAS 7697-37-2
Fórmula molecular HNO3
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC ácido nítrico
Peso molecular (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Disolvente o matriz 2% HNO3
Cantidad 30 mL
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1000
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitric acid

Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'