Learn More
Alfa Aesar™ Vanadium, plasma standard solution, Specpure™, V 10,000μg/mL
Marca:  Alfa Aesar™ 014385.AP
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad 500mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11440420
  • 272.00€ / 500 ml
Fecha estimada de envío
08-06-2021
MFCD00011453
Especificaciones
Vanadium plasma standard solution
MFCD00011453
V2O5 in 5% HNO3
Specpure™
V 10000μg/mL
UN3264
Líquida
500mL
Videos
SDS Documentos