Learn More
Pentóxido de vanadio, puro, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073653
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1314-62-1
O5V2
181.88
MFCD00011457
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
14814
CHEBI:30045
dioxovanadioxi(dioxo)vanadio
O=[V](=O)O[V](=O)=O
1314-62-1
O5V2
181.88
MFCD00011457
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
14814
CHEBI:30045
dioxovanadioxi(dioxo)vanadio
O=[V](=O)O[V](=O)=O
Punto de ebullición 1750°C
Punto de fusión 690°C
Color Ámbar
pH 4
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.88g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Presión de vapor 0.0443 hPa 700
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Vanadium(V) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.