Learn More
Pentóxido de vanadio, puro, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Especificaciones
Punto de ebullición | 1750°C |
Punto de fusión | 690°C |
Color | Ámbar |
pH | 4 |
Forma física | Sólido en polvo |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.88g/mol |
Envase | Jarra para polvos de plástico |
Presión de vapor | 0.0443 hPa 700 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Vanadium(V) oxide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.