Learn More
Vanadium(III) chloride, 99% (metals basis), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 014039.18
Detalles adicionales : CAS : 7718-98-1 Peso : 0.05000kg Transport : UN number : 2475 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11311579
  • 319.00€ / 50 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
7718-98-1
157.292
HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K
trichlorovanadium
Cl3V
MFCD00011454
62647
Cl[V](Cl)Cl
Especificación
Vanadium(III) chloride
99% (metals basis)
MFCD00011454
Cl[V](Cl)Cl
157.292
157.3
50g
7718-98-1
Cl3V
HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K
trichlorovanadium
62647
-4 Mesh