Learn More
γ-Valerolactone, 98%, ACROS Organics™
13.30€ - 92.00€
CAS 108-29-2
Fórmula molecular C5H8O2
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Número MDL MFCD00005400
InChI Key GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gamma-valerolactone, 4-valerolactone, 4-pentanolide, 5-methyldihydrofuran-2 3h-one, 4-hydroxypentanoic acid lactone, gamma-pentalactone, 4-hydroxyvaleric acid lactone, 2 3h-furanone, dihydro-5-methyl, 4-methyl-gamma-butyrolactone, pentanolide-1,4
PubChem CID 7921
ChEBI CHEBI:48569
IUPAC Name 5-methyloxolan-2-one
SMILES CC1CCC(=O)O1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10284900 SDS Ver documentos Acros Organics
140790050
5mL Glass bottle 13.30€
5 ml Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 4
Añadir a la cesta
10021600 SDS Ver documentos Acros Organics
140791000
100mL Glass bottle 33.40€
100 ml Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 4
Añadir a la cesta
10026003 SDS Ver documentos Acros Organics
140795000
500mL Glass bottle 92.00€
500 ml Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 3
Añadir a la cesta
Especificaciones
108-29-2
100.12
GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
7921
5-methyloxolan-2-one
C5H8O2
MFCD00005400
gamma-valerolactone, 4-valerolactone, 4-pentanolide, 5-methyldihydrofuran-2 3h-one, 4-hydroxypentanoic acid lactone, gamma-pentalactone, 4-hydroxyvaleric acid lactone, 2 3h-furanone, dihydro-5-methyl, 4-methyl-gamma-butyrolactone, pentanolide-1,4
CHEBI:48569
CC1CCC(=O)O1
Especificaciones
-31.0°C
γ-Valerolactone
96°C
Glass bottle
1.05
207.0°C to 208.0°C
108-29-2
C5H8O2
17, 235
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with most common organic solvents,resins,propylene glycol,oil
CC1CCC(=O)O1
100.12
CHEBI:48569
Liquid
5mL
1.0500g/mL
Authentic
1.4320 to 1.4340
2.18 mPa.s (25°C)
Colorless
98%
MFCD00005400
gamma-valerolactone, 4-valerolactone, 4-pentanolide, 5-methyldihydrofuran-2 3h-one, 4-hydroxypentanoic acid lactone, gamma-pentalactone, 4-hydroxyvaleric acid lactone, 2 3h-furanone, dihydro-5-methyl, 4-methyl-gamma-butyrolactone, pentanolide-1,4
GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
5-methyloxolan-2-one
7921
100.12
98%