Learn More
γ-Valerolactona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10284900
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
108-29-2
C5H8O2
100.12
MFCD00005400
GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
gamma-valerolactone, 4-valerolactone, 4-pentanolide, 5-methyldihydrofuran-2 3h-one, 4-hydroxypentanoic acid lactone, gamma-pentalactone, 4-hydroxyvaleric acid lactone, 2 3h-furanone, dihydro-5-methyl, 4-methyl-gamma-butyrolactone, pentanolide-1,4
7921
CHEBI:48569
5-metiloxolan-2-ona
CC1CCC(=O)O1
108-29-2
C5H8O2
100.12
MFCD00005400
GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
gamma-valerolactone, 4-valerolactone, 4-pentanolide, 5-methyldihydrofuran-2 3h-one, 4-hydroxypentanoic acid lactone, gamma-pentalactone, 4-hydroxyvaleric acid lactone, 2 3h-furanone, dihydro-5-methyl, 4-methyl-gamma-butyrolactone, pentanolide-1,4
7921
CHEBI:48569
5-metiloxolan-2-ona
CC1CCC(=O)O1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material γ-Valerolactone
Punto de fusión -31.0°C
Color Incolora
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 207.0°C to 208.0°C
Temperatura de inflamación 96°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4320 to 1.4340
Cantidad 5 mL
Beilstein 17, 235
Gravedad específica 1.05
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with most common organic solvents,resins,propylene glycol,oil
Viscosidad 2.18 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido