Learn More
γ-Valerolactona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | γ-Valerolactone |
Punto de fusión | -31.0°C |
Color | Incolora |
Densidad | 1.0500g/mL |
Punto de ebullición | 207.0°C to 208.0°C |
Temperatura de inflamación | 96°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Índice de refracción | 1.4320 to 1.4340 |