Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Valentino (Frontier 164)
El cuero de grano entero de estilo 2brasileño combinado con nobuck añade un aspecto elegante.
236.00€ - 263.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Negro |
Diseñar | Valentino (Frontier 164) |
Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver y cuero saludable |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15998271
|
Emma Safety Footwear
MM16409039 |
39 |
236.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15908281
|
Emma Safety Footwear
MM16409040 |
40 |
236.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15918281
|
Emma Safety Footwear
MM16409041 |
41 |
236.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15928281
|
Emma Safety Footwear
MM16409042 |
42 |
236.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15938281
|
Emma Safety Footwear
MM16409043 |
43 |
236.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15948281
|
Emma Safety Footwear
MM16409044 |
44 |
263.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15958281
|
Emma Safety Footwear
MM16409045 |
45 |
236.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15968281
|
Emma Safety Footwear
MM16409046 |
46 |
236.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15978281
|
Emma Safety Footwear
MM16409047 |
47 |
236.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15988281
|
Emma Safety Footwear
MM16409048 |
48 |
236.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Suela de TPU
- Cuero de grano entero
- Certificado ESD
- Forro sin cromo
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Negro | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver y cuero saludable | |
Acero |
Cordones | |
Valentino (Frontier 164) | |
Cuero, Nobuck |